Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eicosanoic acid |
| Schmelzpunkt | 74.0°C to 77.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 328.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)18CO2H |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 15, 753 |
| Mehr anzeigen |