Learn More
EIDD 2801, TRC
Artikelnummer. 30004041
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004041 25 mg 25 Milligramm
30005900 100 mg 100 Milligramm
30006375 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE98579525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2492423-29-5
Summenformel C13 H19 N3 O7
Molekulargewicht (g/mol) 329.306
Synonym Uridine, 4-oxime, 5'-(2-methylpropanoate), (4Z)- (ACI), EIDD 1931-isopropyl ester, EIDD 2801, Lagevrio, MK-4482, Molnupiravir, β-D-N4 hydroxycytidine-5'-isopropyl ester, Uridine (4Z)-4-oxime 5'-(2-methylpropanoate)
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[(4Z)-4-hydroxyimino-2-oxopyrimidin-1-yl]oxolan-2-yl]methyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N\O)\NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molnupiravir
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formelmasse 329.122