missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF3F Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30510892 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30510892 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30510892 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338366G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EIF3F Polyclonal antibody specifically detects EIF3F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EIF3F
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias eIF3 p47, eIF-3-epsilon, eIF3-epsilon, eIF3f, eIF3-p47, EIF3S5eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon, 47kD), eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 epsilon, 47kDa, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 88-357 of human EIF3F (NP_003745.1).,, Sequence:, GGRVVRLHPVILASIVDSYERRNEGAARVIGTLLGTVDKHSVEVTNCFSVPHNESEDEVAVDMEFAKNMYELHKKVSPNELILGWYATGHDITEHSVLIHEYYSREAPNPIHLTVDTSLQNGRMSIKAYVSTLMGVPGRTMGVMFTPLTVKYAYYDTERIGVDLIMKTCFSPNRVIGLSSDLQQVGGASARIQDALSTVLQYAEDVLSGKVSADNTVGRFLMSLVNQVPKIVPDDFETMLNSNINDLLMVTYLANLTQSQIALNEKLVNL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8665
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.