missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF3f Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA550402

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15624335

  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total EIF3F protein.

eIF3f Polyclonal antibody specifically detects eIF3f in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

eIF3f
Polyclonal
Unconjugated
EIF3F
0610037M02Rik; AA409853; deubiquitinating enzyme eIF3f; eIF3 p47; eIF-3-epsilon; eIF3-epsilon; EIF3F; eIF3-p47; Eif3s5; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5 epsilon; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon); eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon, 47kD); eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 epsilon, 47kDa; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
66085, 8665
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O00303, Q9DCH4
EIF3F
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote