missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF3M Antibody (1A4) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30519921 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30519921 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30519921 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP342965APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

EIF3M Monoclonal antibody specifically detects EIF3M in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EIF3M
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A4
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B5 receptor, dendritic cell protein, eIF3m, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit M, Fetal lung protein B5, FLJ29030, GA17, hfl-B5, HFLB5, PCI domain containing 1 (herpesvirus entry mediator), PCI domain-containing protein 1, PCID1B5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen eukaryotic translation initiation factor 3, subunit M - (Uniprot# Q7L2H7)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10480
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.