missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF4G3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555208

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15723131

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: EFDSRRTLTS RGSMGREKND KPLPSATARP NTFMRGGSSK DLLDNQSQEE QRREMLETVK QLTGGVDVER NSTEAERNKT RESAKPEISA MSA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 78%.

eIF4G3 Polyclonal antibody specifically detects eIF4G3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

eIF4G3
Polyclonal
Unconjugated
EIF4G3
1500002J22Rik; 4833436O05; 4930523M17Rik; eIF4G 3; eIF-4G 3; Eif4g3; eIF-4-gamma 3; eIF-4-gamma II; eIF4GII; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 3; G1-419-52; repro8; RP11-190H11.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8672
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O43432
EIF4G3
Recombinant protein corresponding to Human eIF4G3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only