Learn More
eIF5A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563944
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15751712
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MCGTGGTDSK TRRPPHRASF LKRLE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 40%, Rat - 40%.
eIF5A Polyclonal antibody specifically detects eIF5A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
eIF5A
Polyclonal
Unconjugated
EIF5A
AA410058; D19Wsu54e; Eif4d; eIF-4D; Eif5a; eIF-5A; EIF5A1; eIF-5A1; eIF-5A-1; eIF5AI; eukaryotic initiation factor 5A; Eukaryotic initiation factor 5A isoform 1; eukaryotic translation initiation factor 5A; eukaryotic translation initiation factor 5A-1; MGC104255; MGC99547; OTTHUMP00000128384; Rev-binding factor; uORF A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1984
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P63241
EIF5A
Recombinant protein corresponding to Human eIF5A