Learn More
Masterflex™ 8-Kanal-Pumpenkopf
Artikelnummer. 12437430
Change view
Click to view available options
Flussrate:
28,5 ml/min
32,5 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
12437430 32,5 ml/min 1 Stück
12447430 28,5 ml/min 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12437430
Marke: Masterflex™ 0762300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie den Kopf mit sechs Rollen für höhere Durchflussraten oder Kopf mit acht Rollen für praktisch pulslosen Durchfluss
  • Optionale Minikassetten mit einstellbarem Verschluss zur Druckvariierung in jedem Kanal sind bestellbar
  • Minikassetten lassen sich ohne Störung anderer Kanäle einfach einsetzen
  • 1,5 bar Höchstdruck wird nur mit Druckhebelkassetten erreicht
  • Click-n-go-Kassetten besitzen 1,0 bar Höchstdruck.
Spezifikation
Beschreibung Achtkanaliger Erweiterungspumpenkopf mit 6 Rollen
Flussrate 32,5 ml/min
Enthält acht Click’n’go™ Minikassetten.
Anzahl Kanäle 8
Anzahl Rollen 6
Geschwindigkeit 100 U/min