Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10502022 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
480 x 225 x 15/55mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10502022 480 x 225 x 15/55mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10502022 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3830300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz E 142 für die Aufnahme verschiedener Instrumente
  • 1 mm-Drahtgitter, 5 mm-Maschenweite, 5 mm-Rahmen
  • ausgestattet mit 2 Griffen
  • Max. Belastbarkeit 10kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 142
Abmessungen (L x B x H) 480 x 225 x 15/55mm
Höhe (metrisch) 15/55 mm
Länge (metrisch) 480 mm
Menge Je 1