Learn More
EIT hydrobromide, Tocris Bioscience™
Selective iNOS inhibitor, acts arginine binding site
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 087310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13418093
  • 113.40 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent, selective and reversible inhibitor of isoform II NO synthase (IC 50 = 13 nM; approximately 20- and 30-fold selective over isoforms I and III respectively).
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1071-37-0
185.083
s-ethylisothiourea hydrobromide, 2-ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide, ethiron, ethiron bromide, s-ethylthiuronium bromide, s-ethylisothiouronium hydrobromide, bromide s-ethylisothiuronium, s-ethylisothiuronium bromide, usaf el-18, isothuron hydrobromide
ethyl carbamimidothioate;hydrobromide
C3H9BrN2S
SWXXKWPYNMZFTE-UHFFFAOYSA-N
200213
CCSC(=N)N.Br
Spezifikation
EIT hydrobromide
1071-37-0
s-ethylisothiourea hydrobromide, 2-ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide, ethiron, ethiron bromide, s-ethylthiuronium bromide, s-ethylisothiouronium hydrobromide, bromide s-ethylisothiuronium, s-ethylisothiuronium bromide, usaf el-18, isothuron hydrobromide
CCSC(=N)N.Br
185.083
185.08
10mg
C3H9BrN2S
SWXXKWPYNMZFTE-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbamimidothioate;hydrobromide
200213
>98%
Videos