missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELA3B Recombinant Protein, Abnova

Marke:  Abnova H00023436-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16167322

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH05216
Solution
23436
ELA3B (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELA3B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
53.46
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
GPPSSRPSSRVVNGEDAVPYSWPWQVSLQYEKSGSFYHTCGGSLIAPDWVVTAGHCISSSWTYQVVLGEYDRAVKEGPEQVIPINSGDLFVHPLWNRSCVACGNDIALIKLSRSAQLGDAVQLASLPPAGDILPNETPCYITGWGRLYTNGPLPDKLQEALLPVVDYEHCSRWNWWGSSVKKTMVCAGGDIRSGCNGDSGGPLNCPTEDGGWQVHGVTSFVSAFGCNTRRKPTVFTRVSAFIDWIEETIASH
ELA3B
Human
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate