missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Calcium (Ca) Colorimetric Assay Kit

Artikelnummer. 17922041
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17922041 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17922041 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EEA006

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These complete, ready-to-use kits include clear 96-well plate(s), other assay specific reagents, buffers, and a lot-specific technical data sheet.

The Calcium Colorimetric Assay Kit is a highly reliable and sensitive assay designed for the quantitative measurement of calcium content in various sample types. Calcium is an important multifunctional signaling molecule required for biological functions such as muscle contraction, nerve conduction, and blood regulation. Calcium-mediated signal transduction is the basis of many basic processes of mammalian development and reproduction.

In this assay, calcium ions in samples bind to Methyl Thymol Blue (MTB) in an alkaline solution and form a blue complex. The blue complex has a specific absorption peak at 610 nm, and calcium content can be calculated by measuring the OD.

Key features
• Simple and fast protocol—user-friendly, requiring minimal hands-on time and providing rapid results within a short incubation period
• Broad range of kits—across key analytes and targets within the most important metabolic pathways
• Consistent—strict quality control criteria to ensure reproducible and reliable results

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0.07–1.2 mmol/L
Assay-Empfindlichkeit: 0.07 mmol/L
Inhalt und Lagerung Store at 2–8°C.

Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Probentyp Plasma, Serum, Tissue Homogenates, Urin
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Inkubationszeit 5 min.
Interassay-VK 8.5
Intraassay-VK 4.7
Menge 96 Tests
Probenvolumen 10 μl
Versandbedingung Dry Ice, 2–8°C
Name Ziel-Kit Calcium (Ca)
Gesamte Assay-Zeit 20 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.