missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cell Total Iron Colorimetric Assay Kit

Artikelnummer. 17952011
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17952011 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952011 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EEA009

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These complete, ready-to-use kits include clear 96-well plate(s), other assay specific reagents, buffers, and a lot-specific technical data sheet.

The Cell Total Iron Colorimetric Assay Kit is a highly reliable and sensitive assay designed for the quantitative measurement of total iron content in cells. Iron plays an important role in various physiological functions. The ferrous ion is a key element in heme and hemoglobin and is present in many biochemical reactions.

In this assay iron ions in samples can be reduced into ferrous ions (Fe2+) when subjected to reductants. The latter then bind to probes in solution to form complexes that have a maximum absorption peak at 593 nm. The concentration of iron can be indirectly calculated by measuring the OD value.

Key features
• Simple and fast protocol—user-friendly, requiring minimal hands-on time and providing rapid results within a short incubation period
• Broad range of kits—across key analytes and targets within the most important metabolic pathways
• Consistent—strict quality control criteria to ensure reproducible and reliable results

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0.4–50 μmol/L
Assay-Empfindlichkeit: 0.4 μmol/L
Inhalt und Lagerung Store at 2–8°C.

Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Probentyp Whole Cells
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Inkubationszeit 40 min.
Interassay-VK 1.5
Intraassay-VK 1.3
Menge 96 Tests
Probenvolumen 80 μL
Versandbedingung Dry Ice, 2–8°C
Name Ziel-Kit Cell Total Iron
Gesamte Assay-Zeit 80 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.