Learn More
Elacridar-d4 (Major), TRC
Artikelnummer. 30388542
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388542 1 mg
30375942 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30388542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE4890021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189481-51-3
Summenformel C34H29D4N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 567.67
Synonym Elacridar-d4
SMILES [2H]C([2H])(N1CCc2cc(OC)c(OC)cc2C1)C([2H])([2H])c3ccc(NC(=O)c4cccc5C(=O)c6cccc(OC)c6Nc45)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elacridar-d4
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)/i14D2,16D2