Learn More
Elaidinsäure, 98 %, ACROS Organics
Marke:  Acros Organics 117730010
Weitere Details : CAS : 112-79-8 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15274604
  • 36.47 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
112-79-8
282.46
elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
CHEBI:27997
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
C18H34O2
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
637517
(E)-Octadec-9-enosäure
Spezifikation
Elaidic acid
Glasflasche
43.0°C to 45.0°C
112-79-8
C18H34O2
02,II,441
elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
282.46
CHEBI:27997
98%
>110°C
288.0°C (100.0 mmHg)
1g
97.5% min. (GC)
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H
15,3581
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
(E)-Octadec-9-enosäure
637517
282.46
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation