Learn More
Elaidinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In humanen Thrombozyten, die mit Arachidonsäure inkubiert werden, hemmt die Elaidinsäure die HHT- und HETE-Bildung und induziert gleichzeitig die Prostaglandin- und die Thromboxan-Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
In humanen Thrombozyten, die mit Arachidonsäure inkubiert werden, hemmt die Elaidinsäure die HHT- und HETE-Bildung und induziert gleichzeitig die Prostaglandin- und die Thromboxan-Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Elaidic Acid |
Schmelzpunkt | 41°C to 45°C |
Siedepunkt | 288°C (100 mm) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1726543 |
Merck Index | 14,3533 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 282.47 |