Learn More
Elastin Antibody (ELN/2069), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18537315 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18537315 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18537315 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308889AF405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Elastin Monoclonal antibody specifically detects Elastin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Elastin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ELN/2069
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Elastin protein (Uniprot: P15502)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2006
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ