Learn More
Eldecalcitol, TRC
Artikelnummer. 30010202
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010202 10 mg 10 Milligramm
30010248 1 mg 1 Milligramm
30008002 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55554010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104121-92-8
Summenformel C30 H50 O5
Molekulargewicht (g/mol) 490.72
Synonym (1α,2β,3β,5Z,7E)-2-(3-Hydroxypropoxy)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol, 2β-(3-Hydroxypropoxy)-1α,25-dihydroxyvitamin D3, ED 71, Edirol, (1R,2R,3R,5Z)-2-(3-Hydroxypropoxy)-4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol
IUPAC-Name (1R,2R,3R,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-2-(3-hydroxypropoxy)-4-methylene-cyclohexane-1,3-diol
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)[C@@H](OCCCO)[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eldecalcitol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H50O5/c1-20(9-6-15-29(3,4)34)24-13-14-25-22(10-7-16-30(24,25)5)11-12-23-19-26(32)28(27(33)21(23)2)35-18-8-17-31/h11-12,20,24-28,31-34H,2,6-10,13-19H2,1,3-5H3/b22-11+,23-12-/t20-,24-,25+,26-,27-,28-,30-/m1/s1
Formelmasse 490.3658