Learn More
Fisherbrand™ Elektrode für SVG-SYS Vari-gel Mini-System
Stabil bei Raumtemperatur
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11739585
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochduktiler, formbarer, unreaktiver Metalldraht
  • Korrosionsbeständig
  • Stabil bei Raumtemperatur
  • Stärke: 2 x 0.2 mm
Spezifikation
Spezifikation
Für batteriebetriebenes horizontales Gelelektrophoresesystem
Elektrode
2 x 0.2 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen