Learn More
BTX™ 6-needle Array Electrodes for BTX™ AgilePulse™ In Vivo
6-needle Array Electrodes for BTX™ AgilePulse™ In Vivo are miniature needles designed to provide highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse In Vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
Marke: BTX™ 470050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Das Miniatur-Parallelnadelarray wird für eine schnelle und zuverlässige In-vivo-Elektroporation direkt in die Zielstelle eingeführt. Die erzeugten elektrischen Felder sind die engste Näherung paralleler Plattenelektroden, die etwa 80 % der Zielfläche mit 95 % des angewendeten elektrischen Feldes abdeckt.
Das Nadelarray benötigt einen Nadelarray-Griff, der das Elektrodenanschlusskabel enthält. Für verschiedene intradermale oder intramuskuläre Anwendungen sind verschiedene Nadellängen und Reihenabstände verfügbar. Nadelarrays können bei richtiger Pflege und Wartung bis zu 500 Impulse lang verwendet werden.
- Einheitliche, zuverlässige elektrische Felder
- Miniaturnadeln minimieren das Gewebetrauma
- Einweg und steril
- Konstruktion aus Kunststoff und Chirurgenstahl in medizinischer Qualität
- Sicherheitsbewusstes Design
- Mehrere Konfigurationen und Größen zur Auswahl
Spezifikation
Gen- und Impfstoffabgabe | |
Edelstahl | |
Nadelarray-Elektroden | |
0.01 in. | |
Straight/Needle array | |
0.08 in. | |
1 Ea. | |
Feine Spitze | |
Elektrodenanschlusskabel |
AgilePulse™ In vivo-Elektroporationssystem für die Genabgabe | |
BTX Electroporation | |
6-needle Array, 4 mm gap, 2 mm length | |
0,3 mm | |
4-Nadelarray | |
2 mm | |
4 mm | |
Steril | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.