Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt für Cadmium ISE
Artikelnummer. 11957721 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11957721 20 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11957721 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51107891
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Beschreibung Elektrolyt für Cadmium-ISE, 20 ml
Art der Fülllösung Elektrolyt
Verpackung 20 mL
Menge 20 mL