missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Elektrolyt für Thiocyanat ISE

Artikelnummer. 11997711 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11997711 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11997711 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51107872

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Beschreibung Elektrolyt für Thiocyanat-ISE, 20 ml
Art der Fülllösung Elektrolyt
Verpackung 20 mL
Menge 20 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.