Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage - PR Serie
Artikelnummer. 16680294 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
16680294 PR124/E 1 Stück
16357575 PR224 1 Stück
16381678 PR4202/E 1 Stück
16389386 PR4202 1 Stück
16506244 PR2202/E 1 Stück
16516244 PR2202 1 Stück
16670294 PR124 1 Stück
16690294 PR224/E 1 Stück
16600304 PR223/E 1 Stück
16680314 PR223 1 Stück
16610304 PR423/E 1 Stück
16690314 PR423 1 Stück
16620304 PR523/E 1 Stück
16600324 PR523 1 Stück
16630304 PR1602/E 1 Stück
16610324 PR1602 1 Stück
16640304 PR4201/E 1 Stück
16620324 PR4201 1 Stück
16650304 PR6201/E 1 Stück
16630324 PR6201 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 16680294 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30430068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz
  • Die PR Waage ist mit 3 wichtigen Wägemodi, RS-232-Konnektivität für die Datenübertragung und -speicherung sowie interner Kalibrierung (bei ausgewählten Modellen) ausgestattet, wodurch er sich ideal für routinemäßige Wägeanwendungen eignet.
  • Die PR Waage ist mit einem gut ablesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Anwenderoberfläche ausgestattet und ist unglaublich einfach zu bedienen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
  • Die geringe Stellfläche der PR Waage spart Platz auf dem Tisch und bietet eine große Wägeoberfläche. Die langlebige PR Waage verfügt über eine Edelstahlwanne, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232 (ein Anschluss enthalten)
Beschreibung Vom Benutzer auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatische Tarierung, automatische Abblendung, vom Benutzer auswählbare Kalibrierungspunkte für die Messspanne, Softwaresperre und Reset-Menü, vom Benutzer auswählbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, vom Benutzer definierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,0001 g
Linearität 0,0002 g
Modell PR124/E
Wiederholgenauigkeit 0,0001 g
Stabilisierungszeit 3.000 s
Wägemodi Milligramm, Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Karat, Pennyweight, Feinunze, Newton, & Grain
Abmessungen (L x B x H) 51,000 x 39,000 x 53,000 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,50 in.
Länge (metrisch) 317,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,90 in.
Breite (metrisch) 201,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,90 in.
Höhe (metrisch) 303,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,50 in.
Tiefe (metrisch) 317,00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 10.000 lb.
Gewicht (metrisch) 4.500 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter (mitgeliefert)