Beschreibung
- Elektrische Bördelzange
- 110 – 240 V
- Elektronisch
- Stahl/Kunststoff
- Bördelzange
- Verstellbar
- Für Aluminium/Stahlkappen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 20 mm Elektrische Bördelzange |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 20 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |