Learn More
Beskrivning
- Motorized design reduces hand strain and eliminates operator inconsistency
- Automatic tip size recognition of the encoded PD-Tips
- Saves time and prevents errors through automatic tip size recognition
- After inserting the tip, the size is automatically recognized and displayed, making it easy to select the volume to be dispensed
- Suitable for use with Encode™ tips, Repet tips, Combitips™, Combitips™ plus and other compatible dispenser tips
- Continuously variable volume setting from 1 μL to 50 mL
- Provides three different functions: Dispensing, Automatic Dispensing and Pipetting
- Replaceable nickel-metal-hydride battery pack can be charged either inside or outside the instrument
- HandyStep™ electronic with interface is the central component for integration into automated systems
Specifikationer
Specifikationer
| Zur Verwendung mit | Encode Tip, Repet Tip, CombiTip, CombiTip Plus and Other Compatible Dispenser Tips |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | HandyStep |
| Typ | Elektronischer Mehrfachdispenser |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 50 ml |
| Enthält | Interface RS 232, AC adapter |
| Steckertyp | EU plug |
| Gewährleistung | 12 Monate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?