Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit electrodes and chambers for ex vivo tissues gene or drug delivery.
Marke: BTX™ 450505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Erhältlich in 5 und 15 mm
- Wiederverwendbares Pyrex-Glas in Laborqualität und zwei Platinelektroden
Spezifikation
Für die Ex-vivo-Gewebeverabreichung oder Medikamentenverabreichung mit großen oder einzigartig geformten Gewebeproben | |
Platin | |
Gewebekammerkit | |
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit, 5 mm gap | |
0,3 cm | |
0.31 in. | |
10 μs bis 100 ms | |
0.2 in. | |
0.2 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
0 bis 200 V | |
0.12 in. | |
Petrischalenelektrodenkammer und Elektroden | |
8 mm | |
1 Ea. | |
5 mm | |
5 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |