Learn More
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17868124
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,2 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,75 in.
0,25 x 1,5 in.
0,275 x 0,5 in.
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
12,7 mm
Packungsgröße:
500 Stück
750 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) unitSize
17868124 0,275 x 0,5 in. M710, BMP71 6,99 mm 750 Stück
17808474 0,2 x 0,65 in. M710, BMP71 5,08 mm 750 Stück
17801589 0,2 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 5,08 mm 750 Stück
17818294 0,2 x 0,65 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 5,08 mm 750 Stück
17848244 0,25 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm 750 Stück
17828954 0,25 x 0,75 in. M710, BMP71 6,35 mm 750 Stück
17898114 0,25 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm 750 Stück
17828914 0,25 x 1,5 in. M710, BMP71 6,35 mm 750 Stück
17828174 0,25 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm 750 Stück
17878284 0,275 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,99 mm 750 Stück
17808374 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm 500 Stück
17838794 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm 500 Stück
17838254 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17868124 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173315
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WorkHorse™ Glänzende weiße, antistatische Leiterplattenetiketten eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Barcodes, Leiterplatten und elektronischen Geräten.
  • Erfüllt den empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
  • Erfüllt die UL-Norm 969 für Etiketten und Kennzeichnungssysteme; CSA-Zulassung, RoHS-konform
  • Der Flächenwiderstand liegt im empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien
  • Hergestellt aus B-473 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Antistatisch
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +356 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +180 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0034 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Abmessungen (L x B) 0,275 x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,275 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Höhe (metrisch) 6,99 mm
Alternate Part Number M7-6-473