Learn More
ELF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55029-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886465
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to ELF1.
This gene encodes an E26 transformation-specific related transcription factor. The encoded protein is primarily expressed in lymphoid cells and acts as both an enhancer and a repressor to regulate transcription of various genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
ELF1
0.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P32519
E74 like factor 1, ELF1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
1997
Western Blot
Unconjugated
ELF1
Liquid
ELF1
Peptide
Antigen Affinity Chromatography