Learn More
ACROBiosystems ELISA Assay Kit for Anti-PD-1 h-mAb in Mouse Serum
For quantification of monoclonal anti-PD-1 antibodies in mouse serum.
Marke:  ACROBiosystems EPM-V1-480TESTS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896667
  • N.V. / 1 Set
Verfügbar ab: 10-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
How a therapeutic antibody is metabolized in the body is pertinently relevant to its efficacy. Therefore, pharmacokinetics study is an important part of the drug development. PD-1 is probably the most targeted molecule in today’s pharmaceutical industry, thanking to the clinical success of Keytruda® and Opdivo®. Many investigational anti-PD-1 mAbs are being developed. There is a growing need for a standard assay that can be used to facilitate the study of their pharmacokinetics.
Spezifikation
Spezifikation
Pk. Assay Kit
480 Tests
-20°C, aviod light
The enclosed ELISA assay kit for anti-PD-1 h-mAb in mouse serum is based on an enzyme immunoassay (ELISA) between recombinant PD-1 protein (ECD) and a biotinylated anti-PD-1 monoclonal antibody. The method employs the principle of competitive ELISA, allow
RT