Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Systems™ Zubehör für Lebensmittelallergen-Assays
Beschreibung
Unterstützen Sie die Funktionalität von ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Testkits mit dem ELISA Systems Lebensmittelallergen-Assayzubehör, einschließlich Extraktions- und Waschlösungen. ELISA Systems Lebensmittelallergen-Testkits sind ein umfassendes Sortiment an Enzym-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA), die zum Nachweis und zur Quantifizierung spezifischer Proteine oder Rückstände in Lebensmitteln und Umweltproben entwickelt wurden, um Ihnen zu helfen, die Einhaltung der Kennzeichnungsvorgaben für Lebensmittel zu gewährleisten.
- ELISA Systems-Extraktionslösung: Kompatibel mit den meisten ELISA Systems Lebensmittelallergen-Testkits, wodurch die Probenvorbereitungszeit verkürzt wird
- ELISA Systems-Extraktionslösung Polyphenol: Eine spezielle Extraktionslösung für Proben, die Polyphenole enthalten, einschließlich dunkler Schokolade, Wein, Fruchtsäften, Kräutern und Tanninen. Bereits im Lieferumfang der Nuss-Testsätze enthalten
- ELISA Systems-Waschlösung:
ELISA Systems Lebensmittelallergen-Testkits sind zur schnellen Erkennung und Quantifizierung spezifischer Lebensmittelallergene optimiert:
- Schnell: Probenvorbereitung, die in weniger als 60 Minuten bei schnellen Testumläufe und -aktionen zu Ergebnissen führt
- Einfach: Gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und -konzentrate sowie ein gemeinsames Handhabungsverfahren für alle Kits sorgen dafür, dass ELISA Systems-Assays einfach zu implementieren und auszuführen sind
- Robust: Gebrauchsfertige Flüssigkeitskontrollen und allergenfreie Reagenzien ohne Kontrolle bedeuten ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination, das zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte
- Flexibel Für qualitative oder quantitative Tests — ein einziges Kit für mehrere Anwendungen
- Empfindlich: Nachweis von Proteinen oder Proteinrückständen, einschließlich hitzestabiler Proteine, in niedrigen Konzentrationen zur Gewährleistung einer verbesserten Produktsicherheit
- Unterstützt: Unser erfahrenes technisches Team unterstützt Sie und hilft Ihnen, Verzögerungen bei der Testberichterstattung zu minimieren
Die Interpretation basiert auf dem empfohlenen Extraktions-/Verdünnungsprotokoll. Die Ergebnisse dienen zu Screening-Zwecken. Alle Ergebnisse sollten im Rahmen eines HACCP-Plans für Lebensmittelallergene interpretiert werden. Jede Probe, die ein positives Ergebnis aufweist, sollte als vorläufiges Ergebnis angesehen werden, und es sollten Bestätigungen oder weitere Tests durchgeführt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Testkits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke der ELISA Systems Pty Ltd.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20X |
| Beschreibung | ELISA-Systems Extraktionslösung Polyphenol (20X-Konzentrat) |
| Immunassay-Kit-Format | ELISA |
| Produkttyp | Extraktionslösung |
| Menge | 25 ml-Flasche |