Learn More
Thermo Scientific™ Elite CTS Cup-Sensor-Taschenprüfgeräte für Leitfähigkeit/TDS/Salinität und Ersatzsensoren
Artikelnummer. 15944012
Click to view available options
Produkttyp:
CTS Becher-Sensortester
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15944012
Marke: Thermo Scientific™ ELITECTSCUPKIT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite CTS Cup-Sensor-Taschenprüfgeräten für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Landwirtschaft, Aquarien und mehr!
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite CTS Cup-Sensor-Modell zur Messung der Leitfähigkeit, der Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) oder der Salinität mit Temperatur mit einem Füllsensor im Tassenstil für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
  • Flexible Testoption
  • Messen Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
  • Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 4 Alkalibatterien Typ AAA
  • Durchschnittlich 150 Stunden Akkulaufzeit
  • Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
  • Austauschbare Sensoren
  • 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
  • 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (Salinität) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (TDS) ±1 % des Endwertes
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Akkulaufzeit 150 Stunden (Durchschnitt)
Akkutyp 4 x AAA-Alkaline
Kalibrierungsmodi Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1 bis 3
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Beschreibung Elite CTS Cup-Sensor-Taschenprüfgerät zur Messung von Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
Displaytyp Grafische Punktmatrix
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
Bereich (Leitfähigkeit) 0.00 bis 20.00 mS/cm
Bereich (Salinität) 0,00 bis 10,00 ppt
Bereich (TDS) 0,00 bis 10,00 ppt
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 60,0 °C°
Enthält Elite CTS Cup-Sensor-Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe, weichem Tragekoffer und Leitfähigkeitsstandard
Produkttyp CTS Becher-Sensortester
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.1 μs/cm für 0.0 bis 200.0 μs/cm; 1 μs/cm für200 bis 2000 μs/cm; 0.01 ms/cm für 2.00 bis 20.00 ms/cm
Auflösung (Salinität) 0.10 ppt
Auflösung (TDS) 0.1 ppm für 0.0 bis 100.0 ppm; 1 ppm für 100 bis 1000 ppm; 0.01 ppt für 0.10 bis 10.00 ppt
Messmodi für Salinität Pro praktische Salinitätskurve
TDS-Faktor-Bereich 0.40 bis 1.00 (auswählbar)
Temperaturgenauigkeit ±0.6 °C, ±1.0 °F für 0.0 bis 50.0 °C; ±1.1 °C, ±1.9 °F für 50.1 bis 60.0 °C
Temperaturkompensation Ja
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1 Punkt
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32,0 bis 140,0 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Gewährleistung 1 Jahr für Prüfgerät