missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16860604 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16860604 150 μL 150 Mikroliter
16870604 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16860604 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 127271AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SHP-1 (PTPN6) is a non-receptor protein tyrosine phosphatase that is expressed primarily in hematopoietic cells. The enzyme is composed of two SH2 domains, a tyrosine phosphatase catalytic domain, and a carboxy-terminal regulatory domain. SHP-1 removes phosphates from target proteins to downregulate several tyrosine kinase-regulated pathways. In hematopoietic cells, the amino-terminal SH2 domain of SHP-1 binds to tyrosine phosphorylated erythropoietin receptors (EpoR) to negatively regulate hematopoietic growth. Overexpression of SHP-1 in epithelial cells results in dephosphorylation of the Ros receptor tyrosine kinase and subsequent downregulation of Ros-dependent cell proliferation and transformation. Following ligand binding in myeloid cells, SHP-1 associates with the IL-3R beta chain and downregulates IL-3-induced tyrosine phosphorylation and cell proliferation.

Spezifikation

Antigen ELL2
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.35 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ELL2
Gen-Zugriffsnummer O00472, Q3UKU1
Gen-Alias ELL2
Gensymbole Ell2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ELL2 Fusion Protein Ag3428
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 192657, 22936, 309918
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.