missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556015

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15733931

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: HRGYLRLPGP GWSCLFSFIV SQCCQEGAGG SLDLVCQRFL RSGPNSLHCL GSLRERLIIW AAMDSIPAPS SVQGHNLTED ARHPESWQNT GGYSEGDAVS QPQMALEEVS VSDPLASN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 71%.

ELL3 Polyclonal antibody specifically detects ELL3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

ELL3
Polyclonal
Unconjugated
ELL3
A930015D22Rik; Ell3; elongation factor for RNA polymerase II 3; elongation factor RNA polymerase II-like 3; RNA polymerase II elongation factor ELL3; similar to elongation factor RNA polymerase II-like 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80237
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HB65
ELL3
Recombinant protein corresponding to Human ELL3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only