missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELOVL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA563320

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15781092

  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: FWYHSYTKGK RLPRALQQNG APGIAKVK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 82%.

ELOVL1 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

ELOVL1
Polyclonal
Unconjugated
ELOVL1
3-keto acyl-CoA synthase ELOVL1; AA407424; BB151133; CGI88; CGI-88; elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 1; elongation of very long chain fatty acids protein 1; ELOVL FA elongase 1; ELOVL fatty acid elongase 1; ELOVL1; sequence similarity to Cig30 1; Ssc1; Very long chain 3-ketoacyl-CoA synthase 1; very long chain 3-oxoacyl-CoA synthase 1; very-long-chain 3-oxoacyl-CoA synthase 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64834
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BW60
ELOVL1
Recombinant protein corresponding to Human ELOVL1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only