Learn More
ELOVL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ELOVL4 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896455
|
Proteintech
55023-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886455
|
Proteintech
55023-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The antibody is specific to ELOVL4.
This gene encodes a membrane-bound protein which is a member of the ELO family, proteins which participate in the biosynthesis of fatty acids. Consistent with the expression of the encoded protein in photoreceptor cells of the retina, mutations and small deletions in this gene are associated with Stargardt-like macular dystrophy (STGD3) and autosomal domit Stargardt-like macular dystrophy (ADMD), also referred to as autosomal domit atrophic macular degeneration.Spezifikation
ELOVL4 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q9EQC4, Q9GZR5 | |
315851, 6785, 83603 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ELOVL4 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADMD, ELOVL4, STGD2, STGD3 | |
Elovl4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |