missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
ELSPBP1 Polyclonal specifically detects ELSPBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ELSPBP1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | E12epididymal protein 12, EDDM12, Epididymal secretory protein 12, epididymal sperm binding protein 1, epididymal sperm-binding protein 1, HE12 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ELSPBP1 fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen Affinity-purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?