missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eltrombopag-Olamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eltrombopag Olamine |
| CAS | 496775-62-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C25 H22 N4 O4 . 2 C2 H7 N O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazino]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2) (9CI), Eltrombopag diethanolamine salt, Eltrombopag olamine, Promacta, Revolade, SB 497115GR, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazino]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2) (9CI), Eltrombopag diethanolamine salt, Eltrombopag olamine, Promacta, Revolade, SB 497115GR, SB-497115GR, SB497115GR Test Mix 1, SB497115GR |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H22N4O4.2C2H7NO/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33;2*3-1-2-4/h4-13,26,30H,1-3H3,(H,32,33);2*4H,1-3H2/b27-22-;; |
| SMILES | CC1=NN(C(=O)/C/1=N\Nc2cccc(c2O)c3cccc(c3)C(=O)O)c4ccc(C)c(C)c4.NCCO.NCCO |
| IUPAC-Name | 2-Aminoethanol;3-[3-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxopyrazol-4-yliden]hydrazinyl]-2-hydroxyphenyl]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 564.63 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?