Learn More
Invitrogen™ SILENCER™ GAPDH Positive Kontroll-siRNA, in vivo-fähig
Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Positivkontrolle für GAPDH. In Vivo Ready ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Die Kontrolle ist für die Verwendung in menschlichen Zelllinien validiert und für Maus und Ratte optimiert. Sie wird für die Verwendung bei Tieren vorschriftsmäßig hochgereinigt. 250 nmol im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Invitrogen™ 4404025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10117734
  • 1838.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
  • Die genspezifischen siRNA-Kontrollen werden mit verkohlten Negativkontrollen geliefert
  • Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
  • HPLC-gereinigt, dupliziert und gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
Die siRNA wird in einem einzigen Röhrchen getrocknet geliefert, zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension, und sollte bei -20 °C gelagert werden.
250 nmol
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.