Learn More
Invitrogen™ SILENCER™ siRNA-Bibliothek für nukleäre Hormonrezeptoren
Die Silencer™ siRNA für humane nukleäre Zielgene enthält 141 Invitrogen™ Silencer siRNAs, die auf 47 Gene abzielen.
Marke:  Invitrogen™ A30083
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Artikelnummer. 15621852
  • 2230.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Genfamilie des Kernhormonempfängers umfasst Rezeptoren für Schilddrüsen- und Steroidhormone, Retinoide und Vitamin D sowie Rezeptoren unbekannter Liganden. Die Silencer™ Human Nuclear Hormone siRNA Library enthält 141 Ambion™ Silencer siRNAs, die 47 Gene ansprechen. Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Warum die Silencer Human Nuclear Hormone siRNA Library verwenden? Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer siRNAs für Design und hochwertige Synthese mit garantierter Geräuschdämpfung optimiert. Die Silencer Human Nuclear Hormone siRNA Library enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können. Alle Silencer-Bibliotheken werden anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, den vollständigen Namen, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets. Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren. Invitrogen Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer Human Nuclear Hormone siRNA Library enthält 0.25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 μl Transfektionsvolumen).
Mithilfe der Invitrogen Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert, ermöglicht die Silencer Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz und ist eine ideale Lösung für fokussiertes und kostengünstiges RNAi-Screening gegen bekannte Kernhormonrezeptoren.
  • Umfassend: Beschleunigen Sie die funktionelle Gen-Erkennung mit der vordefinierten Silencer Human Nuclear Hormone siRNA Library
  • Zuverlässig: Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei einzelnen siRNAs pro Gen-Target
  • Effektiv: Reduzieren Sie die Off-Target-Auswirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit bewährtem Invitrogen Silencer siRNA-Design
  • Praktisch: Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
  • Anpassbar: Wählen Sie die beste Option für Ihre Anforderungen an den Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Spezifikation
Spezifikation
141 siRNAs insgesamt, die auf 47 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (3 Platten) plattiert sind
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.