Learn More
EMC6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15711822
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VVAKREGPPF ISEAAVRGNA AVLDYCRTS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
EMC6 Polyclonal antibody specifically detects EMC6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
EMC6
Polyclonal
Unconjugated
EMC6
EMC6; ER membrane protein complex subunit 6; TMEM93; Transmembrane protein 93
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83460
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.08 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BV81
EMC6
Recombinant protein corresponding to Human EMC6