Learn More
Merck 1225 Probenahmekammer
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX2702550
3050.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Verschlussstopfen für die Analyse von weniger als 12 Proben
Beschreibung
Gleichzeitige Vakuumfiltration von 12 Proben zur schnellen Analyse von Retentat oder Filtrat. Nummerierte Positionen auf der Filterplatte gewährleisten eine genaue Probenverfolgung. Dichtungsstopfen halten das Vakuum bei unbenutzten Probengefäßen aufrecht. Die als Zubehör erhältlichen Verlängerungszylinder erhöhen das Probenvolumen von 15 auf 50 ml. Anwendungen Allgemeine Filtration von 15 bis 50 ml Proben, Vorbereitung für die Szintillationszählung XX2702550 1225 Probenahmekammer Ersatzteile YY2214257 Handknopf 5162 Obere Platte XX2702509 Filter-O-Ring, Silikon 5163 Stützplatte XX2702510 Stützsieb, 25 mm, Polypropylen XX11000PP Kugelventil, glasgefülltes Polypropylen XX25055 Schläuche 1/4 Zoll x 23 Zoll, Latex Zubehör XX2702552 Kammer-O-Ringe und Verschlussstopfen-Satz XX2702555 Probenbecher-Erweiterungsfass XX6200006P Filterpinzetten, stumpfes Ende, Edelstahl XX710004 Schläuche 3/16 Zoll ID x 140 cm, SilikonBestellinformation
Erweiterungsfässer sind für 50 ml-Probenvolumina erhältlich (siehe XX27 025 55, separat erhältlich).
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glasfaserverstärktes PP | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
6,95 in. | |
24 oder 25 mm |
Probenvakuumverteiler | |
Unsteril | |
15 ml; 50 ml mit Verlängerungszylinder | |
17,7 cm |