Learn More
Merck Analytischer Filterhalter
Die analytischen Edelstahl-Filterhalter sind für die Vakuumfiltration von Proben für die bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse konzipiert.
Marke:  Merck XX3001240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10106540
  • 895.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale und Vorteile:
  • Erhältlich in drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen für Proben bis zu 250 ml
  • Der Halter mit 250 ml-Trichter besitzt einen Trichterdeckel, der mithilfe einer Zubehörfiltereinheit entlüftet werden kann
  • Kann autoklaviert oder flammsterilisiert werden
    Anwendungen:
    Bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse
    Analytische Filterhalter
XF2004710 100 ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
    XF2004725 250 ml Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
    XX1002540 50 ml-Filterhalter, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XX1002540:
    X1002503 Federklemme, 25 mm, Aluminium
    XX1002535 Dichtungen, PTFE-beschichtet
    XX1002542 Basiseinheit für 25 mm-Filterhalter
    XX2004718 Nr. 8 Stopfen, 9,5 mm (3/8 in.) Bohrung, Silikon
    XX5002501 Stützsieb, 25 mm, Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
13 mm
0,7 cm2
40 mL
3,8 cm
Edelstahlgehäuse
Unsteril
Laborfilterhalter oder Zyklone
8,9 cm