Learn More
Merck Ersatzteile für Halter von 47 mm-Absaugfiltern, vollständig aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX2004708
305.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Millipore 47 mm-Halter für Absaugfilter aus Glas | |
Unsteril | |
47 mm |
Haltegitter | |
Edelstahl | |
Laborfilterhalter oder Zyklone |