Learn More
Merck Hydrosol Filterhalter und Zubehör aus Edelstahl
Für die Analyse von Partikeln oder biologischen Kontaminationen durch Vakuumfiltration
Marke: Merck XX2004720
1815.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Erdungsset für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten; Edelstahltrichter, Sockel und Filterstützsieb; Sperrring aus eloxiertem Aluminium; Nylon-Sperrräder; PTFE-Harzdichtungen; Silikonstopfen.
Beschreibung
Der Hydrosol-Filterhalter ist für die Filtration von brennbaren Flüssigkeiten ausgelegt. Im Gegensatz zu anderen Filterhaltern enthält der Hydrosol-Filterhalter eine Erdungseinheit, um Funkenbildung durch statische Entladung zu verhindern, die ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Anwendungen: Vakuumfiltration entzündlicher Flüssigkeiten XX2004720 Hydrosol-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl Ersatzteile XX2004704 Trichter- und Feststellringbaugruppe, Edelstahl XX2004708 Stützsieb, 47 mm, Edelstahl XX2004702 Base mit Sieb, Dichtung und Support XX2004703 Dichtung, PTFE XX2004718 Nr. 8 Stopfen, 9,5 mm (3/8 Zoll), Bohrung SiliconeXX20047RK Ersatzteilkit für Hydrosol-Filterhalter Zubehör XX1004705 Vakuumfilterflasche, 1 l XX1004744 Vakuumfilterflasche, 4 l XX710004 Schläuche 3/16 Zoll ID x 140 cm, Silikon XX6200006P Filterpinzette, stumpfes Ende, Edelstahl XX2604735 3-fach Verteiler, 47 mm, PVCXX2504735 3-fach Verteiler, 47 mm, Edelstahl XX2504700 6-fach Verteiler, 47 mm, Edelstahl WP6211560 Hochleistungspumpe, 115 V/60 Hz WP6222050 Hochleistungspumpe, 220 V/50 Hz WP6210060 Hochleistungspumpe100 V/50-60 HzSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
22,9 cm |
Edelstahl | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
11,4 cm |