Learn More
Merck 50 ml-Trichterbefestigung für Steriflip Einweg-Absaugfiltereinheit
Aufsatz für sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Merck SC50FL025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.02060kg
Artikelnummer. 10166901
  • 120.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 05-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird mit steriler Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen verwendet
  • Trichterkapazität: 50 ml
  • Prozessvolumen: 50 ml
  • Höchsttemperatur: 45 °C
  • Farbkennzeichnung: Naturfarben
  • Verbindungseinlass: Trichter
  • Verbindungsauslass: Doppelleitungsgewinde für 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Yes
Steriflip-Filtereinheit
150 mL
Unsteril
Naturfarben
7 cm2
Trichteraufsatz