Learn More
Merck Zubehör für Druckbehälter
Zubehör für die Verwendung mit Dispensierdruckbehältern
186.00 € - 2330.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spenderdruckbehälter |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10355091
|
Merck
XX6700035 |
Schläuche |
186.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10717871
|
Merck
XX6700059 |
O-Ring |
217.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10209101
|
Merck
XX67000PK |
Zubehörkit für Druckbehälter |
2330.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10518411
|
Merck
XX6700L55 |
Siedepunkt-Testgerät |
2065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Spenderdruckbehälter | |
Unsteril |