Learn More
Merck Amicon™ Pro Aufbereitungssystem
Reduziert den Arbeitsablauf der Proteinaufreinigung auf nur drei Rotationen in einem einzigen Gerät
265.00 € - 418.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
MWCO | 3 kDa |
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Regenerierte Cellulose (RC) |
Typ | Zentrifugenfilter |
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15339605
|
Merck
ACS500312 |
12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa-Filter, 12 Austauschgeräte und 12 Entnahmeröhrchen mit Kappe | 12Pack |
265.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15207956
|
Merck
ACS500324 |
24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa-Filter, 24 Austauschgeräte und 24 Entnahmeröhrchen mit Kappe | 24Pack |
418.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Es ist nur ein Gerät für den Arbeitsablauf der Probenvorbereitung erforderlich, einschließlich:
- Reinigung
- Konzentration
- Entsalzung/Pufferaustausch
- Kein Transfer erforderlich
- Bessere Proteinbindung mit gepacktem Agarose-Harz im Vergleich zu Gemengemischungen
- Kein Transfer erforderlich
- Elution ohne Verdünnung
- Konsistente Rückgewinnung
- Zeitsparend
- Geeignet für verschiedene Volumina
- Weniger Zentrifugierschritte
- Der Deckel des Reservoirs kann beschriftet werden – spart Zeit und verhindert Verwechslungen
- > 99.99 % (1000-fache) Entsalzung in einem einzigen Zentrifugierschritt
- Zum Aufrechterhalten der Proteinaktivität
- Kompatibel mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln
- Für das Amicon™ Pro-Gerät optimierte Agarose-Harz-Kits
- Kompatibel mit anderen Harzen > 10 μm Durchmesser
- Chemisch kompatibel mit den meisten gängigen Puffern
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Zentrifugenfilter | |
12 cm |
3 kDa | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
15 ml |