Learn More
Merck Analytische Vakuumfilterhalter
Zur Vakuumfilterung von Flüssigkeiten für die bakteriologische Analyse oder Partikelkontaminationsanalyse
1225.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Edelstahl |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 9 cm2 |
Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filtrationsbereich | Höhe (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filtrationsbereich | Höhe (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10330211
|
Merck
XF2014710 |
6,2 cm | 9 cm2 | 15,6 cm | 100 mL |
1225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die elektropolierte Oberfläche minimiert das “Anhaften” von Partikeln an den Trichterseiten
- Kann autoklaviert oder flammsterilisiert werden
- Der Halter mit 250 ml-Trichter besitzt einen Trichterdeckel, der mithilfe Hilfe einer Zubehörfiltereinheit entlüftet werden kann
- Auslass: Gelochte Silikonstopfenhalterungen vom Typ Nr. 8 in standardmäßigen 1 l-Filterkolben
50 ml-Filterhalter
- Trichter aus Edelstahl und Stützfritte, Borosilikatglasboden, Federklemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen
- PTFE-Dichtung
- Filterdurchmesser: 25 mm
- Filtrationsbereich: 2.8 cm2
- Durchmesser x Höhe: 5.1 x 12.6 cm
- Trichter aus Edelstahl, Stützfritte und Basis, Federklemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen
- Keine Dichtung
- Filterdurchmesser: 47 mm
- Filtrationsbereich: 9 cm2
- Durchmesser x Höhe: 15.6 x 6.2 cm
- Trichter aus Edelstahl, Stützfritte und Basis, Trichterabdeckung aus Edelstahl, Federklemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen
- Keine Dichtung
- Filterdurchmesser: 47 mm
- Filtrationsbereich: 9 cm2
- Durchmesser x Höhe: 19.4 x 7.6 cm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone |
Edelstahl | |
9 cm2 |