Learn More
Merck Automatisierungskompatible Filter
Reibungsloses Leistungsverhalten auf zahlreichen automatisierten Systemen
Marke:  Merck SLHNBZ5NZ
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10288330
  • 845.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Automatisierungskompatible, nicht sterile Millex™ Spritzenfilter:
  • Für die effiziente Filtration bei der Auflösung und anderen automatisierten Probenvorbereitungsanwendungen entwickelt
  • Das gewölbte Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Filterabgabe
  • In verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für partikelbeladene Proben.
  • Erhältlich in Großmengen oder Steigröhrchen für den Einsatz mit automatisierten Filterwechselsystemen
  • Luer-Lok™ Anschluss optimiert für präzise Ausrichtung und Passform
Anwendungen:
  • Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels
  • Automatisierte Probenvorbereitung
  • Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Bestellinformation
Die Filtereinheiten werden in Packungen zu 200 (8 Röhrchen mit jeweils 25 Filtereinheiten zum direkten Einführen in das System) oder in Großpackungen zu 1000 Stück (ohne Röhrchen) geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Mit Glasfaser-Vorfilter
Nylon mit 1,0 µm GF B-Vorsatzfilter
Nicht steril
Analytische Probenvorbereitung
HDPE
Männlicher Luer-Stecker
200Pack
100 mL
25 mm
Ja
0,45 μm
3,9 cm2
<200 µl (für Einheiten mit Membran und Vorfilter)
Weiblicher Luer-Lok™
100 psi
Spritzenfilter
25 mm