Learn More
Merck Millipore BioPak™ Einweg-Ultrafilter
Nukleasefreies, pyrogenfreies Wasser aus allen EMD Millipore Ultrapure™ Wassersystemen
Marke:  Merck Millipore CDUFBI001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20700kg
Artikelnummer. 12780556
  • 660.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nuclease-free, pyrogen-free water
  • Funktioniert garantiert drei Monate lang nukleasefrei und pyrogenfrei, unabhängig vom filtrierten Volumen
  • Durch den Einwegfilter entfallen regelmäßige, langwierige Desinfektionsverfahren und der Einsatz gefährlicher Chemikalien
  • Passend für alle EMD Millipore Ultrapure Wassersysteme im Labormaßstab: Simplicity Tragbare Wassersysteme, Synergy™ Reinstwassersysteme, Direct-Q™ Wassersysteme und alle Generationen von Milli-Q™ Wassersystemen
  • Gleichbleibende Wasserqualität und Leistung — Kein Abfall der Systemdurchflussrate
  • Kostengünstige Erweiterung für bereits vorhandene EMD Millipore Reinstwassersysteme
Anwendungsbereiche:
Biologische Verfahren, die nukleasefreies und/oder pyrogenfreies Wasser erfordern
Ersatz von in der Molekularbiologie und Zellkultur verwendetem Flaschenwasser mit ähnlichem Gütegrad
Hochmoderne biowissenschaftliche Forschung
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafiltration
EMD Millipore™ Ultrapure™, Synergy™ Ultrapure™, Direct-Q™ und alle Generationen der Milli-Q™ Wassersysteme
Ultrafiltrationskartusche
Herstellung von Pyrogen- und RNase-freiem Wasser
1/Packung